Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke: Cytiva SH30022.LS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Glukose | |
6 × 1.000 ml | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin; ohne Natriumpyruvat | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Ohne Natriumpyruvat | |
ISO 9001:2000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium > 6 x 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur