Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Powdered Media
Powder mediums (Main/Base) used to create PF-CHO MPS media
194.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
---|---|
Form | Pulver |
Sterilität | Unsteril |
Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188 |
Menge | 5 L |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17285876
|
Cytiva
SH30335.01 |
Basispulvermedien |
194.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17275876
|
Cytiva
SH30334.01 |
Hauptpulvermedien |
199.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Designed for high cell yield and recombinant protein production
- Allow for direct or sequential adaptation
- Support growth in multiple cell culture systems
- Manufactured from traceable components according to cGMP (21 CFR 820) guidelines
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
5 L |
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188 |