Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Powdered Media
Powder mediums (Main/Base) used to create PF-CHO MPS media
Marke: Cytiva SH30334.01
189.05 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
- Ermöglicht die direkte oder sequenzielle Adaption
- Unterstützen das Wachstum in verschiedenen Zellkultursystemen
- Hergestellt aus nachverfolgbaren Komponenten gemäß den cGMP-Richtlinien (21 CFR 820).
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Poloxamer 188 |
Hauptpulvermedien | |
Unsteril | |
5 L |