Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden.
Marke:  Cytiva SH30074.03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11591831
  • 69.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, GPT, Serum, Kalium, GOT, Serum, Gesamt-Bilirubin, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Flüssig
500 ml
Ohne
Nein
Vereinigte Staaten
Pferdeserum
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Zytopathogene Wirkstoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA) > 500 ml