Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden.
Marke: Cytiva SH30074.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, GPT, Serum, Kalium, GOT, Serum, Gesamt-Bilirubin, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Flüssig | |
100 ml | |
Ohne | |
Nein |
Vereinigte Staaten | |
Pferdeserum | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Zytopathogene Wirkstoffe, Rabiesvirus, Reovirus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA) > 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur