Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Zur Verbesserung der Zellkulturleistung; eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
419.22 CHF - 443.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2001-259 |
---|---|
Herkunftsland | U.S. |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Donor-Rinderserum von ausgewachsenen Tieren |
Menge | 1 L |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16635745
|
Cytiva
SH30075.05 |
1 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17296936
|
Cytiva
SH30075.05IR |
1 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16271092
|
Cytiva
SH30075.05IR30-45 |
1 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Sourced from a closed herd maintained on USDA-licensed premises
- Cattle from these closed herds are used exclusively for the production of donor bovine blood products
Spezifikation
Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2001-259 | |
Flüssig | |
1 L | |
≤ 50 EU/ml | |
≤25 mg/dl |
U.S. | |
Donor-Rinderserum von ausgewachsenen Tieren | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
Nein | |
HyClone™ |