Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Zur Verbesserung der Zellkulturleistung; eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30075.05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16635745
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stammt von einer geschlossenen Herde, die in einem USDA-lizenzierten Gelände gehalten wird
  • Rinder aus diesen geschlossenen Beständen werden ausschließlich für die Herstellung von Donor-Rinderblutprodukten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2001-259
Flüssig
1 L
Ohne
Nein
HyClone™
U.S.
Donor-Rinderserum von ausgewachsenen Tieren
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
≤ 50 EU/ml
≤ 25 mg/dl