Learn More
Cytiva HyClone™ Medien für die Kryokonservierung
Kryokonservierungsmedium nicht-tierischen Ursprungs für den allgemeinen Gebrauch
Marke:  Cytiva SR30001.02
Artikelnummer. 13493809
  • 203.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Serumfrei, frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs und daher geeignet für die Kryolagerung von Standardzelllinien
  • Entspricht dem Industriestandard für die Rückgewinnung lebensfähiger Zellen pro Fläschchen; übertrifft andere Kryo-Medienlösung auf dem Markt bezüglich der Rückgewinnung lebensfähiger Zellen pro Fläschchen
  • Geliefert als 2-fache Lösung; 0,2 μm steril gefiltert
  • Zur Weiterverwendung in Produktion oder Forschung. Nicht für die Verwendung in der Diagnose oder Therapie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Medien für die Kryokonservierung > HyCryo Medien; 100 ml