Learn More
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA)
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke:  Cytiva SH30071.02IH25-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17296886
Beschreibung
Beschreibung
  • Fördern des Zellwachstums
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Flüssig
100 mL
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
≤ 25 EU/ml
≤ 25 mg/dl
Nein
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
U.S.
Fötales Kälberserum
Steril
Charakterisiert
Bluetongue
Ja
HyClone™
USDA-geprüft
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA) > Hitzeinaktiviert/bestrahlt (25 bis 40 Dosen); 100 ml