Learn More
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA)
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke:  Cytiva SH30071.02IR25-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17206896
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Fördern des Zellwachstums
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Flüssig
100 mL
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
≤ 25 EU/ml
≤ 25 mg/dl
Nein
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
U.S.
Fötales Kälberserum
Steril
Charakterisiert
Bluetongue
Nein
HyClone™
USDA-geprüft
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA) > Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen; 100 ml