Learn More
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA)
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke:  Cytiva SH30071.02
161.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11521831
  • 175.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Fördern des Zellwachstums
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Fötales Kälberserum
Steril
Charakterisiert
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Nein
HyClone™
USDA-geprüft
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Vereinigte Staaten
100 mL
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Ohne
≤ 25 EU/ml
≤ 25 mg/dl
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA) > 100 mL