Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), U.S. Origin
Low in antibodies and high in growth factors to support robust growth and division of cells, including embryonic stem cells.
168.00 CHF - 1157.70 CHF
Spezifikation
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
---|---|
Form | Serum |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16261082
|
Cytiva
SH30071.03IH25-40 |
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy) | 500 ml |
635.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16271082
|
Cytiva
SH30071.03IH30-45 |
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (30–45 kGy) | 500 ml |
635.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16615735
|
Cytiva
SH30071.02IH |
Hitzeinaktiviert, bestrahlt | 100 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
16625735
|
Cytiva
SH30071.02IR |
Bestrahlt | 100 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
16635735
|
Cytiva
SH30071.03IR35-50 |
Bestrahlt | 500 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
16645735
|
Cytiva
SH30071.04 |
Keine | 1000 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Additional traceability testing of HyClone™ Fetal Bovine Serum is performed by a collaborator, Oritain
- Low in antibodies and high in growth factors
- Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
- Each lot is subjected to virus panel testing according to 9 CFR 113.53
- Characterized FBS is assayed for many components, including gamma globulin, glucose, and IgG
- Supports robust growth and division of cells, including embryonic stem cells
- Produced using true pool technology to minimize bottle-to-bottle variability
- Complete traceability is provided back to the original source, as certified by the International Serum Industry Association (ISIA)
- Sourced in the USA
Spezifikation
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 |
Serum | |
Steril | |
Charakterisiert | |
HyClone™ |