Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), U.S. Origin
Low in antibodies and high in growth factors to support robust growth and division of cells, including embryonic stem cells.
Marke: Cytiva SH30071.03IH30-45
529.19 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zusätzliche Rückverfolgbarkeitstests von HyClone™ fötalem Kälberserum werden von einem Partnerunternehmen, Oritain, durchgeführt
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm)
- Jede Charge wird einem Virus-Panel-Test gemäß 9 CFR 113.53 unterzogen
- Charakterisierte FKS wird für viele Komponenten geprüft, darunter Gamma-Globulin, Glucose und IgG
- Unterstützt starkes Wachstum und Teilung von Zellen, einschließlich embryonaler Stammzellen
- Hergestellt mit „True Pool“-Technologie, um Abweichungen von Flasche zu Flasche zu minimieren
- Vollständig rückverfolgbar bis zur ursprünglichen Quelle gemäß Zertifizierung von der International Serum Industry Association (ISIA)
- In den USA gewonnen
Spezifikation
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Charakterisiert | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 | |
HyClone™ |
Serum | |
500 ml | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm | |
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (30–45 kGy) | |
500 mL |