Learn More
Cytiva HyClone Charakterisiertes fötales Rinderserum (FBS), Herkunftsland Australien
Steigern des Zellwachstums mit dem in Australien hergestellten HyClone charakterisierten fötalen Kälberserum.
Marke: Cytiva SH30084.03
1187.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HyClone Characterised Fetal Bovine Serum (FBS), australischer Herkunft, stammt aus australischen Schlachthöfen, die vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) oder vom australischen Quarantänedienst (AQIS) zugelassen sind.
- Die australischen Methoden der Tierhaltung weisen eine hervorragende Tierernährung und -gesundheit auf.
- Australien ist ein Inselkontinent, wodurch Tierkrankheiten und die Kontrolle leichter sind als in den meisten anderen Gebieten der Welt.
- Charakterisiertes FBS, australischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm) gefiltert.
- Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
Spezifikation
Insulin Gammaglobulin alkalische Phosphatase Lactatdehydrogenase SGPT SGOT pH-Wert Albumin Blut Harnstoff Stickstoff Kreatinin Gesamtbilirubin Natrium Kalium Calcium Chlorid anorganischer Phosphor Eisen TIBC prozentuale Sättigung Glucose IgG. | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 ° C lagern. | |
Steril | |
Blauzungenkrankheit, boviner Adenovirus, Rinderparvovirus, Rind RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorptions-Wirkstoffe, Tollwut-Virus, Reovirus |
USDA-Bestimmungen; AQIS | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
USDA-geprüft |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone Charakterisiertes fötales Rinderserum (FBS), Herkunftsland Australien > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur