Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement
Supplements cell culture with concentrated amino acids. Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications.
Marke:  Cytiva SH31027.07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16457695
  • 457.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verbessert die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen durch Ergänzung des Zellkulturmediums zum Ersetzen der Nährstoffe, die während der Zellkultur verbraucht werden. Die HyClone Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplemente sind für die Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro ActiSM-Medien als Teil des ActiPro-Zellkultursystems vorgesehen, das so formuliert ist, dass es hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei der Verwendung von Ovarienzelllinien des chinesischen Hamsters (CHO) liefert.
Cell Boost 7b ist als praktische gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung oder als Trockenpulverzufuhrmittel erhältlich, das vor der Verwendung hydratisiert wird.
  • Cell Boost 7b wurde entwickelt, um moderne Herstellungsverfahren zu unterstützen und ist eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert. Das Supplement ist chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen (ADCF), enthält keine Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Verwenden Sie Cell Boost 7a und 7b zusammen, um hohe Ausbeuten an mAbs und anderen Proteinen in CHO-Fed-Batch-Prozessen zu erzielen
  • Der Einfachheit halber ist dieses Zellkultur-Supplement als gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung zusätzlich zum Trockenpulver erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Unsteril
1 L
Pulver
Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188, Kein Insulin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement > Cell Boost 7b-Pulver – 1 l