Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Powdered Cell Culture Media Without L-glutamine
Chemically defined ADCF media
Marke:  Cytiva SH30872.02
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11517290
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For use with PER.C6 cells
  • Animal-derived component-free
  • Chemically defined formulation
  • Designed for high cell yield and recombinant protein production
  • Allows for direct or sequential adaption
  • Component traceability
  • Manufactured according to cGMP guidelines
  • Tested for fed-batch bioreactor cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 to 8 °C away from light and moisture
Pulver
Unsteril
Kein Glutamin
10 L
PER.C6
HyClone Cell Culture Media
Phenolrot
For high cell yield and recombinant protein production