Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4NS0 Zellkulturmedien
Regulatorisch freundliches Medium zur Steigerung der Prozessausbeute mit einer Vielzahl von NS0-Zellklonen.
Marke: Cytiva SH30578.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
5 l-Flasche |
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Hydrolysat, Kein Phenolrot, Kein Protein, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
5 l-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ CDM4NS0 Zellkulturmedien > Menge: 5 l-Flasche, ohne Zusätze: Ohne: L-Glutamin, Hydrolysat, Phenolrot, Protein, HEPES, Natriumhydrogencarbonat
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur