Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb Zellkulturpulvermedien
ADCF-Medium zur Verwendung mit Hybridom- und Myelomzelllinien.
Marke: Cytiva SH30800.01
Beschreibung
HyClone CDM4MAb ist ein chemisch definiertes und aus Tieren gewonnenes komponentenfreies (ADCF) Medium. Dieses regulatorisch-freundliche Medium wurde entwickelt, um die Prozessausbeuten für die Herstellung von Antikörpern und Antikörperfragmenten zur therapeutischen Verwendung in einer Vielzahl von gentechnisch veränderten Hybridom- und Myelomzelllinien zu erhöhen.
- Ohne tierische Bestandteile.
- Chemisch definierte Formulierung
- Entwickelt für eine hohe Zellausbeute und die monoklonale Antikörperproduktion (MAb).
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Hergestellt aus rückführbaren Komponenten gemäß cGMP-Richtlinien
Spezifikation
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188 | |
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Unsteril | |
5 L |