Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Medien
45.70 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | HyClone CDM4MAb Medien |
Ohne Additive | Kein Glutamin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Anwendung serumfreier Medien bei der Herstellung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus Hybridoma-Zelllinien und rekombinanten Myelom-Zelllinien für Forschung, Therapie und Diagnostik nimmt rasant zu. |
Menge | 500 mL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10054523
|
GE Healthcare Hyclone™
SH30802.01 |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
Flüssig | |
Kein Glutamin | |
500 mL | |
2 bis 8 °C |
HyClone CDM4MAb Medien | |
Die Anwendung serumfreier Medien bei der Herstellung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus Hybridoma-Zelllinien und rekombinanten Myelom-Zelllinien für Forschung, Therapie und Diagnostik nimmt rasant zu. | |
cGMP |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Medien