Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Medien
101.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | CDM4MAb Flüssigmedium |
Sterilization Method | 0.2 μm steril gefiltert |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10771484
|
Cytiva
SH30802.02 |
1000 mL-Flasche |
101.00 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erhöhen Sie die Prozessausbeute für die Herstellung monoklonaler Antikörper (MAbs) mit dem HyClone™ CDM4MAb™-Medium, einem proteinfreien Medium ohne Komponenten tierischen Ursprungs.
Spezifikation
Flüssig | |
CDM4MAb Flüssigmedium | |
0.2 μm steril gefiltert | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Medien