Learn More
Cytiva HyClone™ CCM3™ Medien
Marke: Cytiva SH30061.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Pulver | |
Glutamin | |
10 L | |
CCM3 (DPM) |
Unsteril | |
Kein Calciumchlorid, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Phenolrot, Keine HEPES | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ CCM3™ Medien > 1 x 10 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur