Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland USA
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS)
9.00 CHF - 71.33 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | ≤ -10 °C |
---|---|
Age | 16 bis 22 Wochen |
Herkunftsland | United States |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Quelle | Formula-Fed Veal Calves |
Descrizione
- Gewonnen durch Blutentnahme aus formelgefütterten Kalbfleischkälbern
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- In den USA gewonnen
Specifica
≤ -10 °C | |
United States | |
Formula-Fed Veal Calves |
16 bis 22 Wochen | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 |