Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland USA
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS)
Marke: Cytiva SH30072.02NI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewonnen durch Blutentnahme aus formelgefütterten Kalbfleischkälbern
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- In den USA gewonnen
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen | |
16 bis 22 Wochen | |
100 mL | |
Formelgefütterte Kalbfleischkälber |
≤ -10 °C | |
Vereinigte Staaten | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 |