Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
HyClone™ NaOH solutions in single-use bags offer a convenient format to effectively modify pH and properly care for and clean your chromatography resins.
437.00 CHF - 3055.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Hydroxide |
---|---|
pH | >12.0 at 20 to 25°C |
Farbe | Klar |
Summenformel | NaOH |
Konzentration | 1.0 M (1.0 N) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17837697
|
Cytiva
SH31088.01 |
1 L |
437.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17887707
|
Cytiva
SH31088.02 |
10 L |
660.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17857697
|
Cytiva
SH31088.03 |
15 L |
810.00 CHF
15 Liter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17877697
|
Cytiva
SH31088.04 |
50 L |
1685.00 CHF
50 Liter |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17867697
|
Cytiva
SH31088.05 |
90 L |
1970.00 CHF
90 Liter |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17887697
|
Cytiva
SH31088.06 |
200 L |
3055.00 CHF
200 Liter |
Verfügbar ab: 11-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
- Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
- Intended for further manufacturing or research use.
- Not for diagnostic or therapeutic use.
- 0.1 μm sterile filtered.
- All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
- Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH in single-use bags is well-suited for use with: Cytiva's chromatography resins.
- Available in 0.1 M (0.1 N), 0.5 M (0.5 N), and 1.0 M (1.0 N) sodium hydroxide concentrations up to 200 L.
Spezifikation
Sodium Hydroxide | |
Klar | |
1.0 M (1.0 N) | |
Einwegbeutel |
>12.0 at 20 to 25°C | |
NaOH | |
NF/USP |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate