Learn More
Techne™ Stuart™ Hybridisierungsinkubator
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis 80 °C
Marke: Techne™ 39455-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HB-3D Hybrigene- Temperaturbereich von 10 °C über Raumtemperatur bis 80 °C
- Kann bis zu 16 kleine oder 4 große Glasröhrchen aufnehmen
- Flexibilität zu einem erschwinglichen Preis, mit hervorragender Temperaturgenauigkeit und Gleichmäßigkeit
- Hybrigene ist eine kompakte, stapelbare Alternative zum HB-1D Hybridisierer bei beengten Platzverhältnissen
- Stapeln Sie bis zu 3 Öfen und sparen Sie so wertvollen Laborplatz
- Kompakt, einfach zu handhaben und als vollständiger Schutz vor Hybridisierungsgefahren
- Temperaturbereich von 10 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
- Hohe Kapazität mit bis zu 24 Mini-Röhrchen oder 6 einzelnen großen Röhrchen
- Hybridisierungen können mit einem minimalen Volumen von 5 ml durchgeführt werden
- Justierbare Füße für präzise Nivellierung
- Die einzigartige doppelt verglaste Glastür schließt leise und sicher und bietet dauerhaften Schutz
Spezifikation
10 °C über Umgebungstemperatur bis 80 °C | |
4 große Röhrchen FHB16 | |
0.5 bis 20 U/min | |
355 mm | |
21 kg | |
230 V | |
50 bis 60 Hz |
Hybridisierungs-Inkubator | |
HB-3D | |
< ±1.0 °C | |
383 mm | |
230 V, 50 bis 60 Hz, 750 W | |
750 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Stuart™ Hybridisierungsinkubator > Nettogewicht: 21 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur