Learn More
UVP Flaschen und Zubehör für Hybridisierungsöfen
87.55 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-, RNA- oder Proteinerkennung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | UVP-Hybridisierungsöfen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11788261
|
UVP
98-0067-03 |
Schüttler-Tablett | Edelstahl |
442.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12863396
|
UVP
76-0075-01 |
Karussell-Kit | Borosilikatglas |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11778231
|
UVP
07-0194-02 |
Hybridisierungsflasche (30 cm l) | Borosilikatglas |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12893396
|
UVP
76-0089-01 |
Acrylkarussell (für obere Kammer) | Borosilikatglas |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11768231
|
UVP
07-0194-01 |
Hybridisierungsflasche (15 cm l) | Borosilikatglas |
87.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
DNA-, RNA- oder Proteinerkennung | |
UVP-Hybridisierungsöfen |