Learn More
UVP Hybridisierungsofen
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C
Marke:  UVP 95-0330-02
Artikelnummer. 10105123
  • 2540.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Beschreibung
  • Die Öfen verfügen über eine dynamische Mischfunktion, die ideal ist, um optimale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und die Nukleinsäurenhybridisierung zu schaffen
  • Die Innenkonstruktion aus Edelstahl ist leicht zu reinigen
  • Eine Auswahl an Modellen, die auf das Budget von Anwendern und Laboren zugeschnitten sind
HB-1000 Hybridizer Hybridisierungsofen
Bietet eine gleichmäßige Steuerung von Temperatur und Rotation zur gründlichen Mischung von Materialien.
  • Die variable Drehzahleinstellung (10 bis 15 U/min) des Rotors ermöglicht eine konsistente Sättigung der Proben
  • Der Mikroprozessor steuert die Temperatur präzise
  • Das große LED-Display zeigt die aktuelle Temperatur innerhalb der Kammer an
  • Das abnehmbare Schutztablett ermöglicht eine einfache Reinigung von verschütteten Medien
  • Der Drehzahlregler stellt die Drehzahl des Rotors ein, sodass die Proben leicht entnommen werden können
  • Der Rotor nimmt bis zu zwanzig Flaschen der Größe 35 x 150 mm, bis zu zehn Flaschen der Größe 35 x 300 mm oder eine Kombination aus beiden auf
  • Die Ausführung des Rotors ermöglicht ein gründliches Mischen dank versetzter Positionierung der Flaschen
  • Der Rotor kann entfernt und durch eine Schüttelplatte ersetzt werden (Edelstahl, B 12.5 x T 10 in.)
HB-500 Minidizer Hybridisierungsofen
Konzipiert als Tischgerät, ideal für den Einsatz in Laboren mit geringem Anwendungs- und Platzbedarf
  • Drehzahleinstellung von 12 U/min
  • Der Innenraum der Kammer ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine 3/8 Zoll dicke Acrylabdeckung mit B-Blockierung
  • Die Abdeckung lässt sich öffnen, um leicht auf das Flaschenkarussell zugreifen zu können; das Karussell springt aus der Kammer heraus und ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
35 x 150 mm-Flaschen, vier 50 ml- und acht 15 ml-konische Kunststoffflaschen
Umgebungstemperatur bis 80 °C
LED
216 x 216 x 168 mm
230 V
Edelstahl, Acryl
Hybridisierungs-Inkubator
12 U/min
203 x 330 x 229 mm
500 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Hybridisierungsofen > Abmessungen (T x B x H) außen: 203 x 330 x 229 mm