Learn More
UVP Hybridisierungsofen
Temperaturbereich: Raumtemperatur +10 °C bis 99,9 °C
Marke: UVP 95-0030-02
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Die Öfen verfügen über eine dynamische Mischfunktion, die ideal ist, um optimale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und die Nukleinsäurenhybridisierung zu schaffen
- Die Innenkonstruktion aus Edelstahl ist leicht zu reinigen
- Eine Auswahl an Modellen, die auf das Budget von Anwendern und Laboren zugeschnitten sind
Bietet eine gleichmäßige Steuerung von Temperatur und Rotation zur gründlichen Mischung von Materialien.
- Die variable Drehzahleinstellung (10 bis 15 U/min) des Rotors ermöglicht eine konsistente Sättigung der Proben
- Der Mikroprozessor steuert die Temperatur präzise
- Das große LED-Display zeigt die aktuelle Temperatur innerhalb der Kammer an
- Das abnehmbare Schutztablett ermöglicht eine einfache Reinigung von verschütteten Medien
- Der Drehzahlregler stellt die Drehzahl des Rotors ein, sodass die Proben leicht entnommen werden können
- Der Rotor nimmt bis zu zwanzig Flaschen der Größe 35 x 150 mm, bis zu zehn Flaschen der Größe 35 x 300 mm oder eine Kombination aus beiden auf
- Die Ausführung des Rotors ermöglicht ein gründliches Mischen dank versetzter Positionierung der Flaschen
- Der Rotor kann entfernt und durch eine Schüttelplatte ersetzt werden (Edelstahl, B 12.5 x T 10 in.)
Konzipiert als Tischgerät, ideal für den Einsatz in Laboren mit geringem Anwendungs- und Platzbedarf
- Drehzahleinstellung von 12 U/min
- Der Innenraum der Kammer ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine 3/8 Zoll dicke Acrylabdeckung mit B-Blockierung
- Die Abdeckung lässt sich öffnen, um leicht auf das Flaschenkarussell zugreifen zu können; das Karussell springt aus der Kammer heraus und ermöglicht ein einfaches Einsetzen der Flaschen
Specifications
Acero inoxidable | |
10 °C über Umgebungstemperatur bis 99.9 °C | |
LED | |
273 x 56 x 273 mm | |
230 V |
Zwanzig 35 x 150 mm- oder zehn 35 x 300 mm-Flaschen | |
Hybridisierungs-Inkubator | |
10 bis 15 U/min | |
381 x 445 x 406 mm | |
1250 W |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
UVP Hybridisierungsofen > Abmessungen (T x B x H) außen: 381 x 445 x 406 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction