Learn More
Stuart™ Hybridisierungsflasche
Stuart™ Hybridisierungsflasche zur Verwendung mit Stuart-Hybridisierungsinkubatoren und Schüttlern
Marke:  Stuart™ 16237-99
Artikelnummer. 11456558
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Zubehör für Stuart Hybridisierungsinkubatoren
  • Je nach Einsatzbereich sind verschiedene Rotisserien und Flaschen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Klar, mit roter Kappe
300 mm
Hybridisierungsflasche
40 mm
Glas, Polyester, PTFE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Hybridisierungsflasche > 300 mm