Learn More
Hamilton™ HVXM 6-5-VENTIL
Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regelkreisen und Verteilerventilen nutzen.
Marke: Hamilton™ 36760
Beschreibung
Datenblatt
- Ventilmodell – 6-5
- Beschreibung des Ventilmodells – Flusspfad, 6 Anschlüsse
- Flüssigkeitsdurchfluss – PTFE/CTFE
- Ventilgröße – HVXM
- Nominaler Anschlussdurchmesser – 0,059 Zoll (1,5 mm)
- Abmessungen des äußeren Ventilgehäuses – 1 Zoll (25,4 mm)
- Gehäusematerial – Aluminium
- Gesamtes Totvolumen – 27,2 μl
- Betätigt – Modularer Ventilpositionierer
- Losbrechmoment – 65 in oz. (455 mNm)
- Platinenmontage – Nein
- Gewindetiefe – 0,219 Zoll (5,6 mm)
- Gewindeanschluss – ¼-28
- Höchsttemperatur bei Betrieb – 38 °C (100 °F)
- Mindesttemperatur bei Betrieb – -12 °C (10 °F)
- Betriebsdruck – 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
- Höchsttemperatur bei Lagerung – 38 °C (100 °F)
- Mindesttemperatur bei Lagerung – -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Modularer Ventilpositionierer | |
HVXM 6-5-VENTIL | |
Flusspfad, 6 Anschlüsse | |
PTFE/CTFE |