Learn More
Memmert™ Feuchtekammer HCP
Ideal für Umweltprüfungen, Umweltsimulationen, beschleunigte Lebensdauertests sowie 85/85-Tests.
Marke:  Memmert™ HCP105
7246.14 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15810096
  • 8890.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Komfortabel, zuverlässig und sicher – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Feuchtigkeitskammer HCP.
  • Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
  • Temperatureinstellbereich: 18°bis 90 °C
  • Feuchtigkeitseinstellbereich: 20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung durch das 6-Seiten-Heizsystem
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Die aktive Mikroprozessorsteuerung zur Befeuchtung und Entfeuchtung (20 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit) sorgt für eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit und kurzen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperatur-Monitor
  • Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
Die Feuchtigkeitskammer HCP gewährleistet eine ideale Homogenität von Temperatur, Feuchtigkeit sowie kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür. Die Kammer ist praktisch wartungsfrei und garantiert absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Alle Memmert Feuchtigkeitskammern HCP werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Feuchtekammer HCP > Fassungsvermögen:107 L