Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Wnt3A Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
151.54 CHF - 1147.39 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 89780 |
---|---|
Molekulargewicht | 38 to 42 kDa |
Spezies | Human |
Rekonstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein to ≤ 100 μg/mL in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Inhalt und Lagerung | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16821416
|
Proteintech™
HZ-1296-5UG |
5 μg |
151.54 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16811416
|
Proteintech™
HZ-1296-10UG |
10 μg |
272.02 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16801416
|
Proteintech™
HZ-1296-100UG |
100 μg |
1147.39 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
89780 | |
Human | |
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. | |
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system | |
> 90% |
38 to 42 kDa | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein to ≤ 100 μg/mL in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Typically ≤ 20 ng/mL EC50 | |
Lyophilized |