Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
HumanKine™ recombinant protein
45.18 CHF - 155.31 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P01133
Zusammensetzung 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-ID (Entrez) 1950
Molekulargewicht 7 kDa, monomer, glycosylated
Quelle HEK293
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17600107
Unterlagen ansehen
Proteintech
HZ-1326-1000UG
100 μg
155.31 CHF
1000 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17610107
Unterlagen ansehen
Proteintech
HZ-1326-100UG
1000 μg
53.65 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17620107
Unterlagen ansehen
Proteintech
HZ-1326-10UG
10 μg
45.18 CHF
10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
P01133
1950
HEK293
<1.0 EU/μg
Recombinant
0.1-0.6 ng/mL EC50
>95%
1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
7 kDa, monomer, glycosylated
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Human
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Lyophilized
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein