Learn More
Abnova™ Human ZIC3 Full-length ORF (NP_003404.1, 1 a.a. - 467 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003404.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7547
Molekulargewicht 77kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141942
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007547-P01.25ug
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131942
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007547-P01.10ug
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This nuclear protein probably functions as a transcription factor in early stages of left-right body axis formation. Mutations in this gene cause X-linked visceral heterotaxy, which includes congenital heart disease and left-right axis defects in organs. [provided by RefSeq]
Sequence: MTMLLDGGPQFPGLGVGSFGAPRHHEMPNREPAGMGLNPFGDSTHAAAAAAAAAAFKLSPAAAHDLSSGQSSAFTPQGSGYANALGHHHHHHHHHHHTSQVPSYGGAASAAFNSTREFLFRQRSSGLSEAASGGGQHGLFAGSASSLHAPAGIPEPPSYLLFPGLHEQGAGHPSPTGHVDNNQVHLGLRGELFGRADPYRPVASPRTDPYAAGAQFPNYSPMNMNMGVNVAAHHGPGAFFRYMRQPIKQELSCKWIDEAQLSRPKKSCDRTFSTMHELVTHVTMEHVGGPEQNNHVCYWEECPREGKSFKAKYKLVNHIRVHTGEKPFPCPFPGCGKIFARSENLKIHKRTHTGEKPFKCEFEGCDRRFANSSDRKKHMHVHTSDKPYICKVCDKSYTHPSSLRKHMKVHESQGSDSSPAASSGYESSTPPAIASANSKDTTKTPSAVQTSTSHNPGLPPNFNEWYV
Spezifikation
Spezifikation
NP_003404.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTMLLDGGPQFPGLGVGSFGAPRHHEMPNREPAGMGLNPFGDSTHAAAAAAAAAAFKLSPAAAHDLSSGQSSAFTPQGSGYANALGHHHHHHHHHHHTSQVPSYGGAASAAFNSTREFLFRQRSSGLSEAASGGGQHGLFAGSASSLHAPAGIPEPPSYLLFPGLHEQGAGHPSPTGHVDNNQVHLGLRGELFGRADPYRPVASPRTDPYAAGAQFPNYSPMNMNMGVNVAAHHGPGAFFRYMRQPIKQELSCKWIDEAQLSRPKKSCDRTFSTMHELVTHVTMEHVGGPEQNNHVCYWEECPREGKSFKAKYKLVNHIRVHTGEKPFPCPFPGCGKIFARSENLKIHKRTHTGEKPFKCEFEGCDRRFANSSDRKKHMHVHTSDKPYICKVCDKSYTHPSSLRKHMKVHESQGSDSSPAASSGYESSTPPAIASANSKDTTKTPSAVQTSTSHNPGLPPNFNEWYV
RUO
ZIC3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7547
ZIC3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HTX/HTX1/ZNF203
ZIC3
Recombinant
wheat germ expression system