Learn More
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Marke:  R&D Systems™ FCSTM18B-39
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30001019
  • 8495.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Spezifikation
39 Plex
Human
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit > 39 Plex