Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue MicroArray (Cancer)
Used in common research applications such as Immunohistochemistry-Paraffin
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30329
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18154942
  • 409.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Formalin fixed
  • Tissue condition: Cancer
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
1 Slide
Human
Parotid Gland Actnic Cell Carcinoma
Human
RUO
Cancer
Immunohistochemistry-Paraffin
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.