Learn More
R&D Systems™ Human Tyk2 (NP_003322.3) VersaClone cDNA
Marke:  R&D Systems™ RDC3610
Artikelnummer. 18742227
  • 702.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Spezifikation
Tyk2
7297
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
NP_003322.3
EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, JTK1, non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2, tyrosine kinase 2
Human
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human Tyk2 (NP_003322.3) VersaClone cDNA > 10 μg