Learn More
Invitrogen™ HUMAN TWEAK INSTANT ELISA
Instant ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS2006INST
Includes:
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit polyklonalem Antikörper gegen humanen TWEAK beschichtet sind, Biotinkonjugat (anti-humaner TWEAK polyklonaler Antikörper), Streptavidin-HRP und Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet
- Aluminiumbeutel mit einer humanen TWEAK-Standardkurve (farbig)
- Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
- Probenverdünnungsmittel (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
- Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
- Stopperlösung (1M Phosphorsäure)
- Klebefolien
Beschreibung
Der Humantumor-Nekrose-Faktor-ähnliche WEAK-Induktor der Apoptose (Hu TWEAK) ELISA quantifiziert Hu TWEAK in Humanserum, Plasma, Zellkulturüberständen, Urin, Fruchtwasser, Galle oder anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu TWEAK. Verfahrensprinzip Der Human TWEAK-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der TNF-verwandte schwache Induktor der Apoptose (TWEAK) ist ein Mitglied der Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNFSF) strukturell verwandter Zytokine. Wie die meisten anderen Mitglieder dieser Familie ist TWEAK ein zelloberflächenassoziiertes Typ II-Transmembranprotein, obwohl eine kleinere, biologisch aktive Form auch durch Aufspaltung in der Nähe der Zellmembran erzeugt werden kann. TWEAK hat zusätzlich zur Stimulation der Apoptose mehrere biologische Aktivitäten, einschließlich der Stimulation des Zellwachstums und der Angiogenese sowie der Induktion von entzündlichen Zytokinen. Der TWEAK-Signaltransduktionspfad ist nicht gut erforscht, scheint jedoch über TweakR/Fn14 in einer Weise zu signalisieren, die der Beschreibung für andere TNFSF-Mitglieder ähnelt, die Rezeptoren ohne Todesdomänen binden.
Spezifikation
15.6 to 1,000 pg/mL | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand, Serum, Supernatant | |
ELISA | |
8742 | |
7,9% | |
HRP | |
RUO | |
TWEAK | |
20 min |
-20 °C | |
ELISA-Kit | |
128 Tests | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
9,2% | |
Vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatte, biotinylierter Detektionsantikörper, SAV-HRP, Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet, Standardkurve auf jedem Streifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Probenverdünnungsmittel, Stopperlösung, Lysepuffer 10x, Platten-Klebeabdeckungen, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Sample Diluent, lyophilized, Standard (8-well strips x 4), Wash Buffer Concentrate, Substrate Solution, Sample Diluent, Stop Solution, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers | |
50 μl | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Mensch | |
3 h 10 min |
Nur für Forschungszwecke