Learn More
Invitrogen™ Humanes TRPV1 (aa 7  bis 21), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP202
Artikelnummer. 11504860
  • 222.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vanilloid-Rezeptoren 1 (Reste 7 bis 21) synthetisches Peptid, PEP-202, von Invitrogen.
PEP-202 ist ein synthetisches Peptide aus 15 Aminosäuren. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): T (7) D L G A A A D P L Q K D T C (21). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-748. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7442
gereinigt
Human TRPV1 (aa 7 bis 21)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Human
Q8NER1
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
TRPV1
Kein Konservierungsmittel
50 μg
T(7) D L G A A A D P L Q K D T C(21)
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes TRPV1 (aa 7  bis 21), Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg