Learn More
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
96.50 CHF - 5150.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P40225 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 7066 |
Molekulargewicht | 18.6 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17859962
|
Gibco™
300-18-100UG |
100 μg |
1032.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811113
|
Gibco™
300-18-10UG |
10 μg |
234.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17830433
|
Gibco™
300-18-1MG |
1 mg |
5150.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17881713
|
Gibco™
300-18-250UG |
250 μg |
1802.00 CHF
250 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17850343
|
Gibco™
300-18-2UG |
2 μg |
96.50 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871713
|
Gibco™
300-18-500UG |
500 μg |
3095.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811813
|
Gibco™
300-18-50UG |
50 μg |
622.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Thrombopoietin (TPO, THPO, MPL ligand, megakaryocyte colony-stimulating factor) is responsible for the generation of platelets through its action on hematopoietic cells committed to the megakaryocyte lineage. Binding of thrombopoietin to its receptor, MPL (CD110), initiates a signaling cascade via JAK/STAT, MAPK, and PI3K/AKT signaling pathways that leads to the proliferation and differentiation of megakaryocytes and, ultimately, to the production of platelets (thrombopoiesis). Thrombopoietin is constitutively produced by the liver and has a predicted molecular weight of 38 kDa.Spezifikation
P40225 | |
protein with no preservative | |
18.6 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
Thrombopoietin | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MO7e cells was found to be ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
7066 | |
Human TPO (Thrombopoietin) | |
RUO | |
C-mpl ligand; Megakaryocyte colony-stimulating factor; megakaryocyte growth and development factor; megakaryocyte stimulating factor; Mgdf; MKCSF; ML; MPL ligand; Mpllg; MSA; Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand; prepro-thrombopoietin; TDH2A; THCYT1; THPO; Thrombopoietin; thyroid microsomal antigen; thyroid peroxidase; thyroperoxidase; Tpo; TPX | |
THPO | |
Unconjugated | |
SPAPPACDLR VLSKLLRDSH VLHSRLSQCP EVHPLPTPVL LPAVDFSLGE WKTQMEETKA QDILGAVTLL LEGVMAARGQ LGPTCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQSLLGT QLPPQGRTTA HKDPNAIFLS FQHLLRGKVR FLMLVGGSTL CVRRAPPTTA VPSRTSLVLT LNEL | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |