Learn More
R&D Systems™ Human SOD2/Mn-SOD (NP_000627.2) VersaClone cDNA
Marke:  R&D Systems™ RDC3545
Artikelnummer. 18782317
  • 286.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Spezifikation
SOD2/Mn-SOD
6648
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
NP_000627.2
EC 1.15.1.1, indophenoloxidase B, IPOB, IPO-B, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, Mn SOD, Mn superoxide dismutase, MnSOD, MVCD6, SOD, Mitochodrial, superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, superoxide dismutase 2, mitochondrial
Human
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human SOD2/Mn-SOD (NP_000627.2) VersaClone cDNA > 10 μg