Learn More
Invitrogen™ Humanes SIRT5 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP1080
Artikelnummer. 15285079
  • 183.00 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
SIRT5 Synthetisches Peptid, PEP-1080, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem SIRT5 überein. PEP-1080 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20966 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23408
gereinigt
Humanes SIRT5
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9NXA8
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
SIRT5
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes SIRT5 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg