Learn More
MP Biomedicals™ Human Serum, Pooled
Used as a media component to neutralize cell free virus.
Marke:  MP Biomedicals™ 092930154
Artikelnummer. 15727909
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Human pooled serum also used as a reagent in liposome binding assay and in preparation of sperm. This serum is obtained from pooled, normal clotted human blood.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Goldbraun
Human Serum, Pooled
500 mL
Steril
7 bis 8
Store at -20°C
Flüssig
5,5 bis 7,0 g/dl
0,1 μm Filtration
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Human Serum, Pooled > 500mL