Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C Inhibitor ELISA Kit
ELISA
960.00 CHF - 3055.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | 4933415L04; acrosomaler Serin-Proteasehemmer; Alpha-1-Antiproteinase; antitr; Antitrypsin; PAI3; Pai-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma-Serin-Proteasehemmer; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor 3; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor III; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-3; PROCI; Protein C-Inhibitor; Serin (oder Cystein) Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serin (oder Cystein) Proteinase-Inhibitor, Clade A, Clade A, Clade A, Clade A (Alpha-1) Serin (oder Cystein)-Proteinase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpin A5; Serpin-Familie A-Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A (Alpha-1-Antiproteinase, Antitrypsin), Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpina5 |
---|---|
Assay-Bereich | 24,58 bis 6.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 24 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17105199
|
Invitrogen™
EH412RBX5 |
5 x 96 Tests |
3055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17174713
|
Invitrogen™
EH412RB |
96 Tests |
960.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Human Serpin A5/Protein C Inhibitor quantitates human Serpin A5/Protein C Inhibitor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A5/Protein C Inhibitor.
This gene encodes a member of the serine proteinase inhibitor (serpin) superfamily. This member is the principal inhibitor of tissue plasminogen activator (tPA) and urokinase (uPA), and hence is an inhibitor of fibrinolysis. Defects in this gene are the cause of plasminogen activator inhibitor-1 deficiency (PAI-1 deficiency), and high concentrations of the gene product are associated with thrombophilia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
4933415L04; acrosomaler Serin-Proteasehemmer; Alpha-1-Antiproteinase; antitr; Antitrypsin; PAI3; Pai-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma-Serin-Proteasehemmer; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor 3; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor III; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-3; PROCI; Protein C-Inhibitor; Serin (oder Cystein) Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serin (oder Cystein) Proteinase-Inhibitor, Clade A, Clade A, Clade A, Clade A (Alpha-1) Serin (oder Cystein)-Proteinase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpin A5; Serpin-Familie A-Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A (Alpha-1-Antiproteinase, Antitrypsin), Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpina5 | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
SERPINA5 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
SERPINA5 | |
4 h 45 min |
24,58 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P05154. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C Inhibitor ELISA Kit