missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Antibody (R338), HRP , Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-89761H

Artikelnummer. 18613010

  • 810.00 CHF / 0.02 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein
Monoclonal
HRP
HRSVgp08, RSV, RSV fusion protein
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (RSV) Fusion glycoprotein/ RSV-F (AAB59858.1; Met1-Thr529) and was produced using recombinant antibody technology.
0.2 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA
R338
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Antibody (R338), HRP , Novus Biologicals™ > 0.2 mL; HRP

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt