Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-HGFR/c-MET DuoSet IC ELISA
Human Phospho-HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
670.00 CHF - 3870.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
---|---|
Menge | 1 Kit |
Spezies | Human |
Konjugat | Biotin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30020930
|
R&D Systems™
DYC2480E |
15 Plates |
3870.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30021814
|
R&D Systems™
DYC2480-2 |
2 Plates |
670.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30020886
|
R&D Systems™
DYC2480-5 |
5 Plates |
1295.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Human Phospho-HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human HGFR/c-MET.Spezifikation
ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins | |
Human | |
ELISA | |
AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met |
1 Kit | |
Biotin | |
4233 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |