missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-HGFR/c-MET DuoSet IC ELISA
Human Phospho-HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ DYC2480-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Phospho-HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human HGFR/c-MET.Spezifikation
ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins | |
Human | |
ELISA | |
AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
1 Kit | |
Biotin | |
4233 | |
5 Plates |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur