Learn More
Gibco™ Human PDGF-BB Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 4330.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P01127
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 5155
Molekulargewicht 24.3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17880383
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-100UG
100 μg
868.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17850403
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-10UG
10 μg
217.00 CHF
10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17839912
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-1MG
1 mg
4330.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870883
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-250UG
250 μg
1518.00 CHF
250 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831333
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
100-14B-2UG
2 μg
89.25 CHF
2 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17880083
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-500UG
500 μg
2600.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821023
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-14B-50UG
50 μg
522.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor family. The four members of this family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin and are characterized by a motif of eight cysteines. This gene product can exist either as a homodimer (PDGF-BB) or as a heterodimer with the platelet-derived growth factor alpha polypeptide (PDGF-AB), where the dimers are connected by disulfide bonds. Mutations in this gene are associated with meningioma. Reciprocal translocations between chromosomes 22 and 7, at sites where this gene and that for COL1A1 are located, are associated with a particular type of skin tumor called dermatofibrosarcoma protuberans resulting from unregulated expression of growth factor. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
P01127
protein with no preservative
24.3
E. coli
RUO
becaplermin; c-sis; FLJ12858; H-PDGF-BB; IBGC5; PDGF; pdgf protein; PDGF subunit B; PDGF, B chain; PDGF2; PDGF-2; PDGFB; PDGF-B; platelet derived growth factor subunit B; platelet derived growth factor, B polypeptide; platelet-derived growth factor 2; platelet-derived growth factor B; platelet-derived growth factor B chain; platelet-derived growth factor beta; platelet-derived growth factor beta polypeptide; platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis) oncogene homolog); platelet-derived growth factor subunit B; platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS); Platelet-derived growth factor, same as Sis (Simian sarcoma viral oncogene homologue, c-sis); proto-oncogene c-Sis; Sis; SSV
Human
Recombinant
Lyophilized
ELISA, Functional Assay, Western Blot
5155
Human PDGF-BB
-20°C
<1 EU/μg
PDGFB
Unconjugated
SLGSLTIAEP AMIAECKTRT EVFEISRRLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RPTQVQLRPV QVRKIEIVRK KPIFKKATVT LEDHLACKCE TVAAARPVT
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.