Learn More
Novus Biologicals™ Human Ovary Tissue MicroArray (Tumor)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-78093
Artikelnummer. 18660841
  • 719.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
5 Slides
Human
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.