Learn More
Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 EGF Domain Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marke:  R&D Systems MAB3771-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18771358
  • 2215.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 Monoclonal specifically detects Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mehr anzeigen
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 EGF Domain Antibody, R&D Systems™ > 500μg ; Unlabeled
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only